Acide 3-chloro-2-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C0988-25G C0988-5G
TCIAC0988-25GEA 163 EUR InStock
TCIAC0988-25G TCIAC0988-5G
Acide 3-chloro-2-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-chloro-2-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄ClNO₄
MW: 201,57 g/mol
Point de fusion: 239°C
Densité: 1,566 g/cm³ (18 °C)
Numéro MDL: MFCD00007087
Numéro CAS: 4771-47-5
EINECS: 225-313-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04d1422325b8accd8c3af1417c7a03ae8a11d426&vid=84eb13870d263fe9119cac98856fa9b02621de16&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité