3-Chloro-4-fluorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1498-25G C1498-5G
TCIAC1498-25GEA 135 EUR InStock
TCIAC1498-25G TCIAC1498-5G
3-Chloro-4-fluorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
3-Chloro-4-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Point d'ébullition: 66 °C (2 -rr)
Point de fusion: 44…46 °C
Numéro MDL: MFCD00011735
Numéro CAS: 34328-61-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0fe1cb982861f61c3abf6c1c98f533d16ea488b&vid=ca44732308e7fd34bae4516d39a7cc3231a897e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 22.0 to 25.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité