2-Chloro-6-fluoroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2126-1G C2126-5G
TCIAC2126-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAC2126-1G TCIAC2126-5G
2-Chloro-6-fluoroaniline ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-6-fluoroaniline
Formule: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Point d'ébullition: 91°C
Point de fusion: 32°C
Densité: 1,349 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00040309
Numéro CAS: 363-51-9
EINECS: 206-657-1
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité