2,5-Difluoroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D1634-25G D1634-5G
TCIAD1634-25GEA 89.1 EUR InStock
TCIAD1634-25G TCIAD1634-5G
2,5-Difluoroaniline ≥98.0% (par GC)
2,5-Difluoroaniline
Formule: C₆H₅F₂N
MW: 129,11 g/mol
Point d'ébullition: 174°C
Point de fusion: 13 °C
Densité: 1,285 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 68°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007651
Numéro CAS: 367-30-6
EINECS: 206-690-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=229c3459d6d3e8432652b6f9a3b53ff47f815083&vid=70964d1ae63abc4ebf462e9916f1134742418745&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité