4-Fluoroanisole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-4-methoxybenzene
F0231-25G F0231-500G
TCIAF0231-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAF0231-25G TCIAF0231-500G
4-Fluoroanisole ≥97.0% (par GC)
4-Fluoroanisole
Formule: C₇H₇FO
MW: 126,13 g/mol
Point d'ébullition: 157°C
Point de fusion: –43.5 °C
Densité: 1,1178 g/cm³ (18.3 °C)
Point d'éclair: 43°C
Numéro MDL: MFCD00000348
Numéro CAS: 459-60-9
EINECS: 207-295-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64d66eedf1e95319777779186628bf11973c9f29&vid=d8fb635677c11e780ebb8d902f7192f71be7d402&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité