2,3-Difluorophénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2453-25G D2453-5G
TCIAD2453-25GEA 204 EUR InStock
TCIAD2453-25G TCIAD2453-5G
2,3-Difluorophénol ≥98.0% (par GC)
2,3-Difluorophénol
Formule: C₆H₄F₂O
MW: 130,09 g/mol
Point d'ébullition: 54°C
Point de fusion: 30…32 °C
Numéro MDL: MFCD00010262
Numéro CAS: 6418-38-8
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d21e517ef3a067040b08a12c501d3ad16a7dbee&vid=3860ccd952fae7f4b7accbc06e85f328b1c8b7c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité