3-Iodoaniline ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAI0047-25GEA 104 EUR InStock
TCIAI0047-25G TCIAI0047-5G
3-Iodoaniline ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
3-Iodoaniline
Formule: C₆H₆IN
MW: 219,02 g/mol
Point d'ébullition: 116°C
Point de fusion: 24…26 °C
Numéro MDL: MFCD00007781
Numéro CAS: 626-01-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/18/32/28971832.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité