3-Nitrophénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: m-Nitrophenol
N0217-25G N0217-500G N0217-100G
TCIAN0217-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAN0217-25G TCIAN0217-500G TCIAN0217-100G
3-Nitrophénol ≥98.0% (par GC)
3-Nitrophénol
Formule: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Point d'ébullition: 194°C
Point de fusion: 94…95 °C
Densité: 1,485 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007240
Numéro CAS: 554-84-7
EINECS: 209-073-5
ONU: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06618
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d46a401e4ed7bf9d922c7ec50491993cf1a2e8ed&vid=0eaeae931b4a0bf33063d63ca71c9e506fc7d3ae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 99.0 deg-C
Solubility in EtOH (95vol%) almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité