Guaïacol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Hydroxy-2-methoxybenzene, 2-Hydroxyanisole, 2-Methoxyphenol
M0121-25G M0121-500G
TCIAM0121-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAM0121-25G TCIAM0121-500G
Guaïacol ≥98.0% (par GC)
Guaïacol
Formule: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Point d'ébullition: 205°C
Point de fusion: 28…32 °C
Densité: 1,1534 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002185
Numéro CAS: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,04553
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f516fcde314fb04777c33413bcc8c7af92fa090&vid=ff9544eee4966bddbc266b3dd9e068a2122cfaa3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité