Bromomalonate de diéthyle ≥85.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Diethyl 2-bromomalonate
B1205-25G B1205-500G
TCIAB1205-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAB1205-25G TCIAB1205-500G
Bromomalonate de diéthyle ≥85.0% (par GC)
Bromomalonate de diéthyle
Formule: C₇H₁₁BrO₄
MW: 239,07 g/mol
Point d'ébullition: 235°C
Point d'éclair: 111°C
Numéro MDL: MFCD00009138
Numéro CAS: 685-87-0
EINECS: 211-683-1
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c129fb44c341f7743070faaa057287b8969486af&vid=c129fb44c341f7743070faaa057287b8969486af&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité