Acide 2-(4-chloro-3-nitrobenzoyl)benzoïque ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C1013-25G C1013-250G C1013-5G
TCIAC1013-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAC1013-25G TCIAC1013-250G TCIAC1013-5G
Acide 2-(4-chloro-3-nitrobenzoyl)benzoïque ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 2-(4-chloro-3-nitrobenzoyl)benzoïque
Formule: C₁₄H₈ClNO₅
MW: 305,67 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007082
Numéro CAS: 85-54-1
EINECS: 201-613-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=331ae1cab3c447c99d40f8eb5766eb2607a318f0&vid=331ae1cab3c447c99d40f8eb5766eb2607a318f0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité