4-Bromotoluène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0661-25G B0661-500G B0661-100G
TCIAB0661-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAB0661-25G TCIAB0661-500G TCIAB0661-100G
4-Bromotoluène ≥99.0% (par GC)
4-Bromotoluène
Formule: C₇H₇Br
MW: 171,04 g/mol
Point d'ébullition: 184°C
Point de fusion: 24…27 °C
Densité: 1,387 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000109
Numéro CAS: 106-38-7
EINECS: 203-391-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01424
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bfff899c2ae74501b4ba8a41c556ba48f882259&vid=0382cf87239f26e08163d63226685b14caceb70f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité