1-(Bromométhyl)-3-chlorobenzène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: α-Bromo-m-chlorotoulene, 3-Chlorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-chlorobenzene, alpha-Bromo-3-chlorotoluene
C1105-25G C1105-5G
TCIAC1105-25GEA 70.4 EUR InStock
TCIAC1105-25G TCIAC1105-5G
1-(Bromométhyl)-3-chlorobenzène ≥95.0% (par GC)
1-(Bromométhyl)-3-chlorobenzène
Formule: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Point d'ébullition: 109°C
Point de fusion: 17.5 °C
Densité: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 98°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000597
Numéro CAS: 766-80-3
EINECS: 212-171-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b5d6007b47a05b2d18842e2db1c1f74cf33d43c&vid=7b5d6007b47a05b2d18842e2db1c1f74cf33d43c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité