1-(Bromométhyl)-4-chlorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: alpha-Bromo-4-chlorotoluene, 1-(Bromomethyl)-4-chlorobenzene, 4-Chlorobenzyl bromide
B0576-25G B0576-5G
TCIAB0576-25GEA 106 EUR InStock
TCIAB0576-25G TCIAB0576-5G
1-(Bromométhyl)-4-chlorobenzène ≥98.0% (par GC)
1-(Bromométhyl)-4-chlorobenzène
Formule: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Point de fusion: 48…50 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040714
Numéro CAS: 622-95-7
EINECS: 210-760-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=038ba27f193ef1464f0a100770f26d629af747be&vid=7923ba39ffb47c62311719b68f4def65183c8af6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité