α-Bromo-2,3,5,6-tétrafluorotoluène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,3,5,6-Tetrafluorobenzyl bromide, 2,3,5,6-Tetrafluorobenzylbromide
T1886-1G T1886-5G
TCIAT1886-1GEA 92.4 EUR InStock
TCIAT1886-1G TCIAT1886-5G
α-Bromo-2,3,5,6-tétrafluorotoluène ≥97.0% (par GC)
α-Bromo-2,3,5,6-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Numéro MDL: MFCD00013549
Numéro CAS: 53001-73-3
EINECS: 258-289-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e809decf6b89aff04991c5b447c4df583fb6f31&vid=7493456eee2ea8aab734ba29155100793e296e11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité