α-Bromo-2,4-difluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2,4-difluorobenzene, α-Bromo-2,4-difluorotoluene
B1710-25G B1710-5G
TCIAB1710-25GEA 223 EUR InStock
TCIAB1710-25G TCIAB1710-5G
α-Bromo-2,4-difluorotoluène ≥98.0% (par GC)
α-Bromo-2,4-difluorotoluène
Formule: C₇H₅BrF₂
MW: 207,02 g/mol
Point d'ébullition: 42 °C (1 -rr)
Densité: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 40°C
Numéro MDL: MFCD00011649
Numéro CAS: 23915-07-3
EINECS: 245-938-3
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16062775582e5f5aadc1e96eba58804950ad673e&vid=5b1cbe97fab1a37930fc73411e6312b0fe642d1b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité