4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene
B1252-25G B1252-250G
TCIAB1252-25GEA 44 EUR InStock
TCIAB1252-25G TCIAB1252-250G
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₄BrF₃
MW: 225,01 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Densité: 1,6347 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 48°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000398
Numéro CAS: 402-43-7
EINECS: 206-943-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e46047b23d60ae93eb3c6f5e701aadb722a6aa07&vid=1c0190b2ba33b05a89a972f685d97682bf9a8d04&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité