3-Méthyl-1-phényl-2-butanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B1029-25ML B1029-5ML
TCIAB1029-25MLEA 284 EUR InStock
TCIAB1029-25ML TCIAB1029-5ML
3-Méthyl-1-phényl-2-butanone ≥98.0% (par GC)
3-Méthyl-1-phényl-2-butanone
Formule: (C₆H₅)CH₂C(O)CH(CH₃)CH₃
MW: 162,23 g/mol
Point d'ébullition: 240°C
Numéro MDL: MFCD00040487
Numéro CAS: 2893-05-2
EINECS: 220-765-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b23957620c924480c13566dca7c5fa590895368&vid=13d1c7db71fe291fb86c04321823fa518510eafb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité