2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Chlorobenzotrifluoride
C0303-25G C0303-500G
TCIAC0303-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0303-25G TCIAC0303-500G
2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluène ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₄ClF₃
MW: 180,56 g/mol
Point d'ébullition: 153°C
Point de fusion: –5 °C
Densité: 1,379 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 59°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000561
Numéro CAS: 88-16-4
EINECS: 201-805-1
ONU: 2234
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fca0eb81a9920301662ba783b5074f263a393e23&vid=c136d82f458ff5a9ad636140e43e49fc90edafdb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité