2-Fluorotoluène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Fluoro-2-methylbenzene, o-Fluorotoluene
F0039-25ML F0039-500ML
TCIAF0039-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAF0039-25ML TCIAF0039-500ML
2-Fluorotoluène ≥99.0% (par GC)
2-Fluorotoluène
Formule: C₇H₇F
MW: 110,13 g/mol
Point d'ébullition: 114°C
Point de fusion: –62 °C
Densité: 1,005 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000322
Numéro CAS: 95-52-3
EINECS: 202-428-5
ONU: 2388
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04207
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d63af630d71efceb84b67bad3655b9b6996fcf3c&vid=42f5e04bfd1b02d33c4a0f2de9517a31fb34056f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité