3-Iodotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Iodo-3-methylbenzene
I0216-25G I0216-500G
TCIAI0216-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAI0216-25G TCIAI0216-500G
3-Iodotoluène ≥98.0% (par GC)
3-Iodotoluène
Formule: C₇H₇I
MW: 218,04 g/mol
Point d'ébullition: 213°C
Point de fusion: -27°C
Densité: 1,6835 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00001050
Numéro CAS: 625-95-6
EINECS: 210-918-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=827bfda778bb95e4620ba4710f402c69a674ac0c&vid=8fc6cfcae7e24f898813daa857800e56497ccfef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité