2-Méthylanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: o-Cresol methyll ether, 2-Methylanisole, 1-Methoxy-2-methylbenzene, 2-Methoxytoluene
M0150-25ML M0150-500ML
TCIAM0150-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAM0150-25ML TCIAM0150-500ML
2-Méthylanisole ≥98.0% (par GC)
2-Méthylanisole
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 171°C
Densité: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 52°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008373
Numéro CAS: 578-58-5
EINECS: 209-426-3
ONU: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58090c178040b7b7a04c744e7aa4708beab4042f&vid=2670e318dd4b268bde0d179787678e134c5043e2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité