3-Méthylanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Methoxy-3-methylbenzene
M0151-25ML M0151-500ML
TCIAM0151-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAM0151-25ML TCIAM0151-500ML
3-Méthylanisole ≥98.0% (par GC)
3-Méthylanisole
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 177°C
Point de fusion: –47 °C
Densité: 0,9891 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 54°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008395
Numéro CAS: 100-84-5
EINECS: 202-893-4
ONU: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e97dcafc5948132efc68635b54850992d013956&vid=b4f3fa902466c193588e738f271b757f36917755&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité