3-Méthylbiphényle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Phenyltoluene
M0296-1G M0296-25G M0296-5G
TCIAM0296-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAM0296-1G TCIAM0296-25G TCIAM0296-5G
3-Méthylbiphényle ≥95.0% (par GC)
3-Méthylbiphényle
Formule: C₁₃H₁₂
MW: 168,24 g/mol
Point d'ébullition: 272°C
Point de fusion: 4.53 °C
Densité: 1,0319 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008533
Numéro CAS: 643-93-6
EINECS: 211-404-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bda4dd14487ce394a9da2cd524d4ff89c89167b2&vid=a88854d58c8bbd84ca9e55f636d8ab9c8a5852ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité