4-Aminobenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-(Aminomethyl)aniline, alpha-Amino-p-toluidine
A1436-25G A1436-250G
TCIAA1436-25GEA 123 EUR InStock
TCIAA1436-25G TCIAA1436-250G
4-Aminobenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Aminobenzylamine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075513
Numéro CAS: 4403-71-8
ONU: 3259
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64ec6d792672e58cd620cf8a5305bdeddd5e2d43&vid=64ec6d792672e58cd620cf8a5305bdeddd5e2d43&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité