Acide 3,5-diméthylbenzoïque ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D0684-25G D0684-250G
TCIAD0684-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAD0684-25G TCIAD0684-250G
Acide 3,5-diméthylbenzoïque ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3,5-diméthylbenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 278 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 166…169 °C
Densité: 1,211 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002525
Numéro CAS: 499-06-9
EINECS: 207-876-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d793f80c24849e07cf74f3ff7cd6ce35cbea4b9&vid=ce108e06f4644bf5e99c2208a9a6b51c51c0c930&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité