α,α,α-Trifluoro-3-nitro-o-xylène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M1275-25G M1275-5G
TCIAM1275-25GEA 242 EUR InStock
TCIAM1275-25G TCIAM1275-5G
α,α,α-Trifluoro-3-nitro-o-xylène ≥97.0% (par GC)
α,α,α-Trifluoro-3-nitro-o-xylène
Formule: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
Point d'ébullition: 35 - 38 °C (0,04 -rr)
Numéro MDL: MFCD00042322
Numéro CAS: 6656-49-1
EINECS: 229-688-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dab58fcba52c55ddab33ea48d18c20596167479e&vid=5e5754ea256363e13caaa5e04802d3011efb638f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité