Hexaméthylbenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
H0087-5G H0087-25G
TCIAH0087-5GEA 71.5 EUR InStock
TCIAH0087-5G TCIAH0087-25G
Hexaméthylbenzène ≥99.0% (par GC)
Hexaméthylbenzène
Formule: C₁₂H₁₈
MW: 162,27 g/mol
Point d'ébullition: 266 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 82…83 °C
Densité: 1,063 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008523
Numéro CAS: 87-85-4
EINECS: 201-777-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a77d196fcd33f155de52645b137913e6c8008ca6&vid=a77d196fcd33f155de52645b137913e6c8008ca6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 165.0 to 168.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité