1-Phénylcyclohexanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P1988-5G P1988-25G
TCIAP1988-5GEA 53.9 EUR InStock
TCIAP1988-5G TCIAP1988-25G
1-Phénylcyclohexanol ≥98.0% (par GC)
1-Phénylcyclohexanol
Formule: C₁₂H₁₆O
MW: 176,26 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Densité: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00021393
Numéro CAS: 1589-60-2
EINECS: 216-456-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5ebf88b851149fabadc0597e2a853476d3de197&vid=89900879c1a763013b2f8fac098fd897daf3893b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité