2-Méthyl-8-nitroquinoléine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methyl-8-nitroquinoline
N0539-25G N0539-5G
TCIAN0539-25GEA 226 EUR InStock
TCIAN0539-25G TCIAN0539-5G
2-Méthyl-8-nitroquinoléine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Méthyl-8-nitroquinoléine
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006764
Numéro CAS: 881-07-2
EINECS: 212-919-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4b649c312d3b83b74081488aefcca1369cfd09&vid=a6828a8e6c23498c65b12219f5725162c6043a41&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 141.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité