2,6-Diméthylquinoléine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD1236-25GEA 560 EUR InStock
TCIAD1236-25G TCIAD1236-5G
2,6-Diméthylquinoléine ≥99.0% (par GC)
2,6-Diméthylquinoléine
Formule: C₁₁H₁₁N
MW: 157,22 g/mol
Point d'ébullition: 267°C
Point de fusion: 55…58 °C
Numéro MDL: MFCD00006762
Numéro CAS: 877-43-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/44/28978144.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 57.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité