Bromocyclobutane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Cyclobutyl bromide
C0771-1G C0771-5G
TCIAC0771-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAC0771-1G TCIAC0771-5G
Bromocyclobutane ≥96.0% (par GC)
Bromocyclobutane
Formule: C₄H₇Br
MW: 135 g/mol
Point d'ébullition: 108°C
Densité: 1,4208 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 22°C
Numéro MDL: MFCD00001317
Numéro CAS: 4399-47-7
EINECS: 224-530-9
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cea108e5775252540bbf92f12fe2fe8c01602e6&vid=9825458cd29b84e374acff56b5b6302d7519c560&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité