Bromocyclopentane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cyclopentyl bromide
B1006-25G B1006-500G B1006-100G
TCIAB1006-25GEA 22 EUR InStock
TCIAB1006-25G TCIAB1006-500G TCIAB1006-100G
Bromocyclopentane ≥98.0% (par GC)
Bromocyclopentane
Formule: C₅H₉Br
MW: 149,03 g/mol
Point d'ébullition: 138°C
Densité: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 35°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001359
Numéro CAS: 137-43-9
EINECS: 205-294-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d91c1f7ec0a8b62591c814e4518a45880174940&vid=aa3452d6d3e6ca3fa5d25b41f0b6c11a024f8142&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité