Acide cyclohexanecarboxylique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Hexahydrobenzoic acid
C0470-25G C0470-500G
TCIAC0470-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0470-25G TCIAC0470-500G
Acide cyclohexanecarboxylique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide cyclohexanecarboxylique
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 232 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 31 °C
Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001461
Numéro CAS: 98-89-5
EINECS: 202-711-3
Merck Index: 14,02724
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40df249d3b16ca0d417e270f03c152bf9d2424f7&vid=dd9011e9a0f5bf68fe03fda0b010468889fe4ec0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité