Nitrocyclohexane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
N0187-25G N0187-5G
TCIAN0187-25GEA 596 EUR InStock
TCIAN0187-25G TCIAN0187-5G
Nitrocyclohexane ≥95.0% (par GC)
Nitrocyclohexane
Formule: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Point d'ébullition: 113°C
Point de fusion: –33.9 °C
Densité: 1,0853 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 74°C
Numéro MDL: MFCD00003843
Numéro CAS: 1122-60-7
EINECS: 214-354-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a7557aabf8afe1a667854680fe6be6494fa3eeb&vid=7a7557aabf8afe1a667854680fe6be6494fa3eeb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité