2-Furoate de méthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methyl 2-Furancarboxylate, Methyl furan-2-carboxylate, Methyl 2-furoate
F0075-25ML F0075-250ML
TCIAF0075-25MLEA 24.2 EUR InStock
TCIAF0075-25ML TCIAF0075-250ML
2-Furoate de méthyle ≥99.0% (par GC)
2-Furoate de méthyle
Formule: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Point d'éclair: 73°C
Numéro MDL: MFCD00003236
Numéro CAS: 611-13-2
EINECS: 210-254-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5080b7b606152c8702a0adf2c87e78cf0f56e0ec&vid=5080b7b606152c8702a0adf2c87e78cf0f56e0ec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité