Trimethyloxonium tetrafluoroborate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
T1507-25G T1507-5G
TCIAT1507-25GEA 115 EUR InStock
TCIAT1507-25G TCIAT1507-5G
Trimethyloxonium tetrafluoroborate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Trimethyloxonium tetrafluoroborate
Formule: C₃H₉BF₄O
MW: 147,91 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00011798
Numéro CAS: 420-37-1
EINECS: 206-994-4
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=094d8517ec898d8978dac4b96a9b6f517e913a7b&vid=094d8517ec898d8978dac4b96a9b6f517e913a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité