Butylcyclohexane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0822-25ML B0822-500ML
TCIAB0822-25MLEA 39.6 EUR InStock
TCIAB0822-25ML TCIAB0822-500ML
Butylcyclohexane ≥99.0% (par GC)
Butylcyclohexane
Formule: C₁₀H₂₀
MW: 140,27 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Point de fusion: –78 °C
Densité: 0,818 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 41°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001530
Numéro CAS: 1678-93-9
EINECS: 216-837-1
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5a5f72d04523873ce96b2e2d15b5cf2dc38d790&vid=a5a5f72d04523873ce96b2e2d15b5cf2dc38d790&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité