cis-1,4-Diméthylcyclohexane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Cis-1,4-dimethylcyclohexane
D1715-25ML D1715-5ML
TCIAD1715-25MLEA 158 EUR InStock
TCIAD1715-25ML TCIAD1715-5ML
cis-1,4-Diméthylcyclohexane ≥98.0% (par GC)
cis-1,4-Diméthylcyclohexane
Formule: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1,283 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 6°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064174
Numéro CAS: 624-29-3
EINECS: 210-840-1
ONU: 2263
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d3633b1a4e98c68df7e93cf84a2a946a23cc4fe&vid=6d3633b1a4e98c68df7e93cf84a2a946a23cc4fe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité