1-Méthylcyclopentène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Methyl-1-cyclopentene
M0727-5ML M0727-25ML
TCIAM0727-5MLEA 45.1 EUR InStock
TCIAM0727-5ML TCIAM0727-25ML
1-Méthylcyclopentène ≥98.0% (par GC)
1-Méthylcyclopentène
Formule: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Point d'ébullition: 75°C
Point de fusion: –126.5 °C
Densité: 0,7791 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -19°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001397
Numéro CAS: 693-89-0
EINECS: 211-762-0
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d986645ec963f1e843e393b2d3113a37884c780&vid=1d986645ec963f1e843e393b2d3113a37884c780&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité