6-Bromoindoline-2,3-dione ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Bromo-1H-indole-2,3-dione, 6-Bromoindoline-2,3-dione
B2424-25G B2424-5G
TCIAB2424-25GEA 219 EUR InStock
TCIAB2424-25G TCIAB2424-5G
6-Bromoindoline-2,3-dione ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
6-Bromoindoline-2,3-dione
Formule: C₈H₄BrNO₂
MW: 226,03 g/mol
Point de fusion: 274°C
Numéro MDL: MFCD01631138
Numéro CAS: 6326-79-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23e8e410944e0a64c1ab6d54cc55ead12f84d33b&vid=23e8e410944e0a64c1ab6d54cc55ead12f84d33b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité