Benzylmalonate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B0423-25ML B0423-500ML
TCIAB0423-25MLEA 49.5 EUR InStock
TCIAB0423-25ML TCIAB0423-500ML
Benzylmalonate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Benzylmalonate de diéthyle
Formule: C₁₄H₁₈O₄
MW: 250,29 g/mol
Point d'ébullition: 300°C
Numéro MDL: MFCD00009166
Numéro CAS: 607-81-8
EINECS: 210-142-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df3d8a6fd62e7a02e02901018edb559d212ffa11&vid=df3d8a6fd62e7a02e02901018edb559d212ffa11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité