1,3-Diiodo-5,5-diméthylhydantoïne ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: DIH
D3657-25G D3657-5G
TCIAD3657-25GEA 259 EUR InStock
TCIAD3657-25G TCIAD3657-5G
1,3-Diiodo-5,5-diméthylhydantoïne ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
1,3-Diiodo-5,5-diméthylhydantoïne
Formule: C₅H₆I₂N₂O₂
MW: 379,92 g/mol
Point de fusion: 198°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00020867
Numéro CAS: 2232-12-4
ONU: 3085
ADR: 5.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66160900e484f7277bfd463f994783a8df8993f0&vid=66160900e484f7277bfd463f994783a8df8993f0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité