Éther diglycidique du 1,4-butanediol ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Araldite RD-2, 1,4-Bis(oxiran-2-ylmethoxy)butane
B0964-25ML B0964-250ML
TCIAB0964-25MLEA 78.1 EUR InStock
TCIAB0964-25ML TCIAB0964-250ML
Éther diglycidique du 1,4-butanediol ≥93.0% (par GC)
Éther diglycidique du 1,4-butanediol
Formule: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202,25 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Point d'éclair: 140°C
Numéro MDL: MFCD00005146
Numéro CAS: 2425-79-8
EINECS: 219-371-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e216f098f41b6ed837cbe197f15952824f7c3a84&vid=e216f098f41b6ed837cbe197f15952824f7c3a84&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité