Acide 3-hydrazinobenzoïque ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Hydrazinylbenzoic acid
H0799-25G H0799-5G
TCIAH0799-25GEA 102 EUR InStock
TCIAH0799-25G TCIAH0799-5G
Acide 3-hydrazinobenzoïque ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-hydrazinobenzoïque
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191447
Numéro CAS: 38235-71-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b89a0c6314c4c18807eddf6a5d8c8e08355a0483&vid=b89a0c6314c4c18807eddf6a5d8c8e08355a0483&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité