Nitrate de diphényliodonium
Fournisseur: TCI
Attention
D2357-25G D2357-5G
TCIAD2357-25GEA 212 EUR InStock
TCIAD2357-25G TCIAD2357-5G
Nitrate de diphényliodonium
Nitrate de diphényliodonium
Formule: C₁₂H₁₀INO₃
MW: 343,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00031704
Numéro CAS: 722-56-5
EINECS: 211-962-8
ONU: 1479
ADR: 5.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f8be15b0d8799d51e9d1aa79bb161e6df8238fc&vid=0f8be15b0d8799d51e9d1aa79bb161e6df8238fc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité