Hexafluorophosphate de diphényliodonium ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D2238-1G D2238-25G D2238-5G
TCIAD2238-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAD2238-1G TCIAD2238-25G TCIAD2238-5G
Hexafluorophosphate de diphényliodonium ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Hexafluorophosphate de diphényliodonium
Formule: C₁₂H₁₀F₆IP
MW: 426,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061398
Numéro CAS: 58109-40-3
EINECS: 261-134-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0025593916b98ef863cd4a206ef5c1ff74958a7a&vid=0025593916b98ef863cd4a206ef5c1ff74958a7a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité