2-Indanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: beta-Hydrindone, 2-Oxoindane, 1H-Inden-2(3H)-one
I0649-25G I0649-5G
TCIAI0649-25GEA 105 EUR InStock
TCIAI0649-25G TCIAI0649-5G
2-Indanone ≥98.0% (par GC)
2-Indanone
Formule: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 225°C
Point de fusion: 54…56 °C
Densité: 1,0712 g/cm³ (67 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003792
Numéro CAS: 615-13-4
EINECS: 210-410-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=215cffa254a48fc822b9fd240434bbda83ecde41&vid=215cffa254a48fc822b9fd240434bbda83ecde41&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité