2-Bromo-6-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Bromo-2-picoline, 2-Bromo-6-picoline
B2114-25G B2114-5G
TCIAB2114-25GEA 128 EUR InStock
TCIAB2114-25G TCIAB2114-5G
2-Bromo-6-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Bromo-6-méthylpyridine
Formule: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Point d'éclair: 97°C
Numéro MDL: MFCD00040743
Numéro CAS: 5315-25-3
EINECS: 226-173-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28b6d4ea75f3abd7aa81aa2dbb333e1396ff63bc&vid=28b6d4ea75f3abd7aa81aa2dbb333e1396ff63bc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité