2-Chloro-4-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-4-picoline
C1992-25G C1992-5G
TCIAC1992-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAC1992-25G TCIAC1992-5G
2-Chloro-4-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-4-méthylpyridine
Formule: C₆H₆ClN
MW: 127,57 g/mol
Point d'ébullition: 99°C
Point de fusion: 115 °C
Densité: 1,456 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00023418
Numéro CAS: 3678-62-4
EINECS: 222-951-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60b0549addb73236c178286ce059a29411d533e0&vid=60b0549addb73236c178286ce059a29411d533e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité